Learn More
Quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30418922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418922 5 g -
30417564 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ7500055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-19-0
Summenformel C8H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
Synonym 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
IUPAC-Name Chinoxalin
SMILES c1ccc2nccnc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxaline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Formelmasse 130.0531