Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463747 250 mg 250 Milligramm
11382749 1 g 1 Gramm
11392749 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27673.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
It is a palonosetron intermediate. Tetrahydronaphthoic acid is used for the construction of sterically constrained protein turn models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Palonosetron-Zwischenprodukt. Tetrahydronaphthalsäure wird für den Aufbau von sterisch gehinderten Proteindrehmodellen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23357-47-3
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD07368364
InChI-Schlüssel VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
PubChem CID 12598147
IUPAC-Name (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +12° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%