Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030130
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15463747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27673.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
It is a palonosetron intermediate. Tetrahydronaphthoic acid is used for the construction of sterically constrained protein turn models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Palonosetron-Zwischenprodukt. Tetrahydronaphthalsäure wird für den Aufbau von sterisch gehinderten Proteindrehmodellen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23357-47-3
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD07368364
InChI-Schlüssel VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
PubChem CID 12598147
IUPAC-Name (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +12° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%