Learn More
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, ChiPros™ 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333916 25 g 25 Gramm
11313916 1 g 1 Gramm
11323916 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17021.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Chirale Amine spielen eine wichtige Rolle bei der stereoselektiven organischen Synthese. Sie werden direkt als Auflösungsmittel, Bausteine oder chirale Hilfsstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (6.91 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23357-46-2
Summenformel C10H13N
Molekulargewicht (g/mol) 147.221
MDL-Nummer MFCD00671629
InChI-Schlüssel JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin
PubChem CID 7058072
IUPAC-Name (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Dichte 1.035
Siedepunkt 118°C to 120°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Brechungsindex 1.5645
Menge 25 g
Beilstein 4231302
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (6.91g/L at 25°C).
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) ≥99%