Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol |
| CAS | 23357-45-1 |
| Summenformel | C10H12O |
| MDL-Nummer | MFCD00063005 |
| Menge | 100 mg |
| SMILES | O[C@@H]1CCCC2=C1C=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.20 |
| Reinheit (%) | 98% |