Learn More
Alfa Aesar™ (R)-1-(2-Chlorphenyl)ethanol, 98 %
Catalog Number 15446528
Click to view available options
Menge:
1 g
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
CAS 120466-66-2
Summenformel C8H9ClO
MDL-Nummer MFCD06659510
Synonym r-1-2-chlorophenyl ethanol, 1r-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 1r-1-2-chlorophenyl-ethan-1-ol, 1r-1-2-chlorophenyl ethanol, r-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, r-2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, pubchem3980, r-1-2-chlorophenylethanol, r-2'-chloro-1-phenylethanol, r-1-2-chloro-phenyl-ethanol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel DDUBOVLGCYUYFX-ZCFIWIBFSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Cl)O
IUPAC-Name (1R)-1-(2-chlorphenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
PubChem CID 6999092
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g