Learn More
(R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros™, 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302749
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27669.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 68285-23-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
The derivatives of the compound, are used as a potential ligand in developing radioiodinated antagonists for imaging of 5-HT1A receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Derivate der Verbindung werden als potenzieller Ligand bei der Entwicklung radioiodinierter Antagonisten für die In-vivo-Bildgebung von 5-HT1A-Rezeptoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68285-23-4
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00671657
InChI-Schlüssel VENQOHAPVLVQKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-2-methoxyphenyl ethanamine, r-1-2-methoxyphenyl ethylamine, 1r-1-2-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-2-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-2-methoxy-, a-methylbenzylamine, 1r-1-2-methoxyphenyl ethylamine, r-2-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-+-2-methoxy a-methylbenzylamine, r-1-2-methoxyphenyl ethylamine, chipros, r-2-methoxy-alpha-methylbenzylamine, chipros r , produced by basf
PubChem CID 853083
IUPAC-Name (1R)-1-(2-methoxyphenyl)Ethanamin
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine
Siedepunkt 118°C (17 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 99%