Learn More
(R)-1-(3-Bromphenyl)ethylamin, ChiPros™, 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486590 5 g 5 Gramm
11476590 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27636.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 176707-77-0 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 176707-77-0
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.079
MDL-Nummer MFCD00671637
InChI-Schlüssel LIBZHYLTOAGURM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-bromophenyl ethanamine, r-1-3-bromophenyl ethylamine, 1r-1-3-bromophenyl ethanamine, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, pubchem14235, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, r-3-bromo-, a-methylbenzylamine, r-1-3-bromophenyl ethaneamine
PubChem CID 22831503
IUPAC-Name (1R)-1-(3-bromphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Dichte 1.33
Siedepunkt 96°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung +22° (Neat)
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 99%