Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromphenyl)Ethylamin, ChiPros, 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384506 5 g 5 Gramm
11374506 1 g 1 Gramm
11394506 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20079.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 45791-36-4 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45791-36-4
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.079
MDL-Nummer MFCD00066025
InChI-Schlüssel SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-bromophenyl ethylamine, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine, r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, r-1-4-bromophenyl-ethylamine, r-4-bromo-alpha-methylbenzylamine, r-+-4-bromo a-methylbenzylamine, p-bromo-a-methylbenzylamine, pubchem14234
PubChem CID 853000
IUPAC-Name (1R)-1-(4-bromphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Schmelzpunkt -25°C (neat)
Dichte 1.371
Siedepunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.567
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2412319
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 99%