Learn More
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin, TRC
Artikelnummer. 30135245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135245 50 mg 50 Milligramm
30136282 25 mg 25 Milligramm
30007148 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37957450MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300543-56-0
Summenformel C17 H19 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 286.799
Synonym Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
IUPAC-Name 1-[(R)-(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Formelmasse 286.124
Reinheit (%) >95%