Learn More
(R)-(+)-1-(4-fluorophenyl)Ethylamin, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11349665
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11349665 5 g 5 Gramm
11359665 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11349665 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19120.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(+)-1-(4-Fluorphenyl)ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Chemikalie in der organischen Synthese verwendet
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (1.5E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 374898-01-8
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.173
MDL-Nummer MFCD03093090
InChI-Schlüssel QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
PubChem CID 6950187
IUPAC-Name (1R)-1-(4-fluorphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 76°C (22 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.502
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 8614058
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (1.5E-3g/L) (25°C).
Optische Drehung +33° (Neat)
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 99%