Learn More
(R)-1-Aminoindan-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137253 5 g 5 Gramm
30003980 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6117135G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10305-73-4
Summenformel C9 H11 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1-Indanamine, hydrochloride, (R)-(-)- (8CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (1R)- (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (R)-, (R)-(-)-1-Indanamine hydrochloride, (R)-1-Aminoindan hydrochloride, (R)-1-Aminoindane hydrochloride, (1R)-Indan-1-amine Hydrochloride
IUPAC-Name (1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine; Hydrochlorid
SMILES Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-Aminoindane Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H/t9-;/m1./s1
Formelmasse 169.0658