Learn More
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(-)-1´-Benzyl-3-Aminopyrrolidin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine |
| Dichte | 1.02 |
| Siedepunkt | 101°C to 103°C (3 mmHg) |
| Flammpunkt | 140°C (284°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
| Brechungsindex | 1.543 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 6477592 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |