Learn More
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, ACROS Organics™
Product Code. 10493520 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10493520 1 g 1 Gramm
10492580 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10493520 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 437890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 114715-39-8
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00082638
InChI-Schlüssel HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Synonym r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
IUPAC-Name (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
SMILES N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.02
Spezifische Drehung -2.2
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.