Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081076
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3886-69-9
C8H11N
121.183
MFCD00064405
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
643189
CHEBI:35322
(1R)-1-Phenylethanamin
CC(C1=CC=CC=C1)N
3886-69-9
C8H11N
121.183
MFCD00064405
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
643189
CHEBI:35322
(1R)-1-Phenylethanamin
CC(C1=CC=CC=C1)N
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-1-Phenylethylamin ist ein chirales Amin zur Bestimmung der enantiomeren Reinheit von Säuren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (40g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2410916
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (40g/L).
Optische Drehung +29° (c=10 in ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%