Learn More
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-1-Phenylpropan-1-amine |
| CAS | 3082-64-2 |
| Summenformel | C9H13N |
| MDL-Nummer | MFCD00083057 |
| Menge | 500 g |
| SMILES | N[C@H](CC)C1=CC=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.21 |
| Reinheit (%) | 95% |