Learn More
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30949002
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30949002 25 g
30943995 5 g
30942000 100 g
30942798 10 g
30947615 250 mg
30941586 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30949002 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11794725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
CAS 228857-58-7
Summenformel C9H15NO4
MDL-Nummer MFCD01320888
Menge 25 g
SMILES O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)O
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
Reinheit (%) 97%