Learn More
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965031
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30965031 5 g
30954212 100 g
30950590 500 g
30953296 10 g
30954676 25 g
30949274 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30965031 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134535g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
CAS 28697-17-8
Summenformel C11H19NO4
MDL-Nummer MFCD00237380
Menge 5 g
SMILES O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CCCC1)O
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
Reinheit (%) 95%