Learn More
IKA™ R 1401 Propellerrührer, 3-flügelig
Der Propellerkopf R 1401 ist für den Einsatz mit den Rührern EUROSTAR 20 High Speed Digital/Control ausgelegt.
Marke: IKA™ 0001242900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03150kg
Beschreibung
Er eignet sich ideal für Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Mischviskositäten, die ein axiales Strömungsmuster bei hoher Geschwindigkeit und minimalem Temperaturanstieg erfordern.Bestellinformation
Der R 1401 muss zum Betrieb an der Präzisionsrührwelle R 6000 angebracht werden (muss separat bestellt werden).
Spezifikation
Arbeitsbereich von 1 bis30 l | |
55 mm | |
Rühren mit hoher Drehzahl |
2,2 in. | |
EUROSTAR 20 Digitale Hochgeschwindigkeitsmischer | |
Propeller |