Learn More
(R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluormethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-Tetramethoxybiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415475 250 mg 250 Milligramm
15405475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60561.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1365531-84-5 | Molecular Formula: C48H28F24O4P2 | Molecular Weight: 1186.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1365531-84-5
Summenformel C48H28F24O4P2
Molekulargewicht (g/mol) 1186.66
MDL-Nummer MFCD19443625
InChI-Schlüssel JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphino biphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl 2'-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
PubChem CID 87111592
IUPAC-Name [2-[2-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphan
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(=C1)P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=C(OC)C=C(OC)C=C1P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluoromethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 1186.64
Reinheit (%) ≥97%