Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 95+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10493195 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10493195 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10035173 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493195 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382342500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 99646-28-3
Summenformel C48H40P2
Molekulargewicht (g/mol) 678.796
MDL-Nummer MFCD01311709
InChI-Schlüssel IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC-Name [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 255.0°C to 257.0°C
Farbe White to Cream
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand +167.50° (20°C c=0,3%,toluene)
Spezifische Drehung + 167.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 678.79
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.