Learn More
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427967
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427967 1 g 1 Gramm
15437967 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51083.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78603-93-7
Summenformel C15H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 227.307
MDL-Nummer MFCD02677967
InChI-Schlüssel FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Synonym r-+-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, pubchem6394, r-1,1-diphenyl-2-amino-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol
PubChem CID 681927
IUPAC-Name (2R)-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 227.3
Reinheit (%) 99%