Learn More
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10346344 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10346344 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10346344 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
CAS 58577-87-0
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Siedepunkt 307°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H15NO2
Strukturformel C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Menge 1 g
Synonym r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, h-serinol bzl, r-+-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2r, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, serinol benzyl ether, ambotzhal1055, r-2-amino-3-benzyloxypropan-1-ol
InChI-Schlüssel ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
PubChem CID 14118408
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.