Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-Methyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10339193
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
4276-09-9
C5H13NO
103.17
MFCD00064297
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
4-Chlor-2-Methylchinolin
CC(C)[C@@H](N)CO
4276-09-9
C5H13NO
103.17
MFCD00064297
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
4-Chlor-2-Methylchinolin
CC(C)[C@@H](N)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32.0°C to 36.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.9310g/mL
Siedepunkt 189.0°C to 190.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Relative Dichte 0.931
Spezifischer Drehzustand −16.50 (20.00°C c=10,EtOH)
Spezifische Drehung − 16.50
Synonym 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
PubChem CID 77973
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle mit niedrigem Schmelzpunkt oder kristalline Masse