Learn More
(R)-2-Amino-7-Hydroxytetralin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11995301 5 g 5 Gramm
11985301 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435580050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85951-61-7 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85951-61-7
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
InChI-Schlüssel VIYAPIMIOKKYNF-SECBINFHSA-N
Synonym r-2-amino-7-hydroxytetralin, r-2-amino-7-hydroxytetraline, 7r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-ol, pubchem17353, 3r-3-aminotetralin-6-ol
PubChem CID 14750917
IUPAC-Name (7R)-7-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143.4°C to 146.3°C
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand 90° (19°C ±10,C=0.5 MeOH)
Spezifische Drehung 90
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.