Learn More
(R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447396
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15447396 250 mg 250 Milligramm
15427396 1 g 1 Gramm
15437396 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15447396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62403.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)Propionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131570-56-4
Summenformel C23H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 426.469
MDL-Nummer MFCD00236844
InChI-Schlüssel MVWPBNQGEGBGRF-LJQANCHMSA-N
Synonym boc-d-dap fmoc-oh, boc-n3-fmoc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-n'-fmoc-d-2,3-diaminopropionic acid, boc-d-dpr fmoc-oh, ambotzbaa1031, boc-d-dapa fmoc-oh, pubchem14750, rarechem bk pt 0245, boc-d-dapa fmoc-oh.solvent
PubChem CID 2755948
IUPAC-Name (2R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 426.46
Reinheit (%) 95%