Learn More
(R)-(+)-2-(Boc-Aminomethyl)-4,4-Diemethoxypiperidinfumarat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate |
Menge | 100 mg |
Formelmasse | 418.49 |