Learn More
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109541
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31109541 100 g
31101031 10 g
31097660 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31109541 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11146100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
CAS 611-71-2
Summenformel C8H8O3
MDL-Nummer MFCD00064251
Menge 100 g
SMILES [C@@H](O)(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Reinheit (%) 97%