Learn More
(R)-2-Isobutylsuccinsäure-1-Methylester, 95 % (98 % e.e.), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10370982
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasampulle mit Schraubverschluss
Glasflasche
130165-76-3
C9H16O4
188.22
MFCD01091032
AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
5702633
(3R)-3-Methoxycarbonyl-5-methylhexansäure
CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
130165-76-3
C9H16O4
188.22
MFCD01091032
AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
5702633
(3R)-3-Methoxycarbonyl-5-methylhexansäure
CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
Farbe Gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasampulle mit Schraubverschluss
Menge 500 mg
Spezifische Drehung +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 95%,(98% ee)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.