Learn More
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11925981 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11925981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436040500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS 112022-83-0, 108-88-3
CAS Min. % 26.26, 67.91
CAS Max. % 32.09, 73.74
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 111.0°C
Flammpunkt 4°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C18H20BNO
MDL-Nummer MFCD00078440
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.95
Synonym r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
SMILES [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (3aR)-1-methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrol[1,2-c][1,3,2]Oxazaborol
Molekulargewicht (g/mol) 277.17
PubChem CID 9838490
Formelmasse 277.17
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.