Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 17981525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981525 500 mg 500 Milligramm
17903235 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP319795500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-79-4
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym (alphaR)-alpha-Ethylbenzeneacetic Acid, (-)-(R)-2-Phenylbutyric Acid, (-)-2-Phenylbutanoic Acid, (R)-(-)-alpha-Ethylphenylacetic Acid, (R)-alpha-Ethylbenzeneacetic cid
IUPAC-Name (2R)-Phenylbuttersäure
SMILES CC[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Phenylbutyric Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Formelmasse 164.0837