Learn More
(R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965532
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30965532 250 mg
30962874 25 mg
30959730 100 mg
30957628 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30965532 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD112529250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide
CAS 320345-99-1
Summenformel C26H30BrNO4S2
MDL-Nummer MFCD09954105
Menge 250 mg
SMILES O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 564.55
Reinheit (%) 98%