Learn More
(R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(Piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 17990485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990485 1 g 1 Gramm
17902295 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3187701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1022150-12-4
Summenformel C22 H22 N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 386.45
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl- (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC-Name 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-Piperidin-3-yl]pyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4-Amin
SMILES Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1
Formelmasse 386.1855