Learn More
(R)-3-Amino-3-Phenylpropionsäure-Ethylesterhydrochlorid, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551292 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10551292
Marke: Thermo Scientific Acros 362990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 340188-50-3 | C11H15NO2·HCl | 229.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 340188-50-3
Summenformel C11H15NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 229.7
MDL-Nummer MFCD02259750
InChI-Schlüssel ATSZQDTVNRNXKB-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, pubchem13851, r-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hyd, r-3-amino-3-phenylpropionic acid ethyl ester hcl, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid ethyl ester hydro chloride
PubChem CID 2734508
IUPAC-Name Ethyl-(3R)-3-Amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 119°C
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.7
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver