Learn More
(R)-3 -Amino-3 -Phenylpropionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428527 250 mg 250 Milligramm
15408527 1 g 1 Gramm
15418527 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52034.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83649-48-3 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83649-48-3
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD01076237
InChI-Schlüssel ABEBCTCOPRULFS-DDWIOCJRSA-N
Synonym r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, l-beta-homophenylglycine hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hcl, pubchem5925, d-beta-phenylalanine hcl, r-beta-homophenylglycine hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid, chloride, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid hcl salt
PubChem CID 2734697
IUPAC-Name (3R)-3-Amino-3-phenylpropansäure;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 165.19
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 95%