Learn More
(R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428971
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31428971 25 g
31414957 10 g
31418503 100 g
31427209 5 g
31424417 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31428971 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13283625g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
CAS 65414-78-0
Summenformel C5H9NO4
MDL-Nummer MFCD03424227
Menge 25 g
SMILES O=C(O)C[C@@H](N)C(OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Reinheit (%) 95%