Learn More
(R)-3-(Boc-Amino)-4-Hydroxybutyramid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034878
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15459337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52578.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1256482-94-6
Summenformel C9H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.253
MDL-Nummer MFCD00270250
InChI-Schlüssel BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate
PubChem CID 51387393
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide
Menge 250 mg
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 97%