Learn More
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499525 5 g 5 Gramm
15409535 250 mg 250 Milligramm
15489525 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52037.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 517905-93-0 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517905-93-0
Summenformel C24H20N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 432.43
MDL-Nummer MFCD03428045
InChI-Schlüssel DRESTDPDCGPKNI-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, fmoc-d-beta-phe 2-no2-oh, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, pubchem24026, fmoc-beta-phe 2-no2-oh, fmoc-d-?-phe 2-no2-oh, n-fmoc-2-nitro-l-beta-phenylalanine, fmoc-r-3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, r-3-fmoc-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid
PubChem CID 2761743
IUPAC-Name 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(2-nitrophenyl)propansäure
SMILES OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −182° (c=1 in DMF)
Formelmasse 432.43
Reinheit (%) 98%