Learn More
(R)-4-(1-Aminoethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439428 5 g 5 Gramm
15449428 250 mg 250 Milligramm
15429428 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63001.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218.094 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134855-89-3
Summenformel C8H12BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 218.094
MDL-Nummer MFCD03844647
InChI-Schlüssel PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Synonym s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
PubChem CID 49758827
IUPAC-Name 4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol;hydrobromid
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 81.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 91°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
UN-Nummer 3259
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest