Learn More
(R)-(+)-4-Benzyl-2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472788 25 g 25 Gramm
11452788 1 g 1 Gramm
11462788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16770.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102029-44-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinones are used in the enantioselective synthesis of beta-lactams and alpha-amino acids. End products can include asysmmetric single isomeric drugs of antitumor, anesthetic, antipasmodic products. Used in the synthesis of HIV protease inhibitors. An oxazolidinone used in chiral auxiliary asymetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone werden bei der enantioselektiven Synthese von Beta-Lactamen und Alpha-Aminosäuren verwendet. Endprodukte können asymmetrische einzelne isomere Medikamente von antitumoralen, Betäubungsmittel- und krampflösenden Produkten enthalten. Wird bei der Synthese von HIV-Proteasehemmern verwendet. Ein Oxazolidinon, das in der chiralen zusätzlichen asymetrischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102029-44-7
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD00010846
InChI-Schlüssel OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Synonym r-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyloxazolidin-2-one, 4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r, r---4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one #
PubChem CID 2734969
IUPAC-Name (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Beilstein 4782551
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Menge 25 g
Formelmasse 177.2
Optische Drehung +64° (c=1 in Chloroform)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%