Learn More
(R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479398 5 g 5 Gramm
15498036 250 mg 250 Milligramm
15469398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62954.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 114360-56-4 | C24H28N2O6 | 440.496 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114360-56-4
Summenformel C24H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 440.496
MDL-Nummer MFCD00798647
InChI-Schlüssel LIWKOFAHRLBNMG-HXUWFJFHSA-N
Synonym fmoc-d-dab boc-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-g-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-t-butyloxycarbonyl-d-2,4-diaminobutyric acid, ambotzfaa1317, fmoc-4-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, n-, a-fmoc-n-, a-boc-d-2,4-diaminobutyricacid, n-a-fmoc-n-gamma-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-boc-amino-2-fmoc-amino-butanoic acid
PubChem CID 7021129
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 440.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver