Learn More
(R)-4-Boc-Morpholin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421949
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421949 250 mg 250 Milligramm
15411949 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64654.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 869681-70-9 | C10H17NO5 | 231.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 869681-70-9
Summenformel C10H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 231.248
MDL-Nummer MFCD04114909
InChI-Schlüssel KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-3 r-morpholinecarboxylic acid, r-morpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, r-n-boc-morpholine-3-carboxylic acid, r-4-n-boc-3-morpholinecarboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylicacid, 3r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, 3,4-morpholinedicarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl ester, 3r, ambotzbaa5270
PubChem CID 1512538
IUPAC-Name (3R)-4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]morpholin-3-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 181°C
Farbe Weiß
UN-Nummer UN2811
Beilstein 10254221
Menge 250 mg
Formelmasse 231.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver