Learn More
(R)-(-)-4-Phenyl-2-Oxazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436320
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436320 5 g 5 Gramm
11426320 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436320 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27171.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 90319-52-1 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90319-52-1
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00192393
InChI-Schlüssel QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Synonym r---4-phenyl-2-oxazolidinone, r-4-phenyloxazolidin-2-one, r-4-phenyl-2-oxazolidinone, 4r-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 4r-4-phenyloxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4r, r-4-phenyl-oxazolidin-2-one, pubchem6077, ksc131o9d, 4 r-phenyl-2-oxazolidinone
PubChem CID 730425
IUPAC-Name (4R)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Menge 5 g
Formelmasse 163.18
Optische Drehung −55° (c=2 in Chloroform)
Reinheit (%) 98%