Learn More
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 99 % (e.e.>99.5 %), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Namenshinweis | 99%(e.e.>99.5%) |
| Schmelzpunkt | 46.0°C to 49.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H |
| Menge | 250 mg |
| Mehr anzeigen |