Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332676
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332676 250 mg 250 Milligramm
11322676 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08719.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3966-32-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3966-32-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00004250
InChI-Schlüssel DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Synonym r---alpha-methoxyphenylacetic acid, r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, 2r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, r-methoxyphenylacetic acid, r-methoxy phenyl acetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, r---.alpha.-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, r, o-methyl-d-mandelic acid, ksc496q9j
PubChem CID 2724294
IUPAC-Name (2R)-2-methoxy-2-phenylessigsäure
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 164°C to 166°C (18 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 3589257
Optische Drehung −146° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%