Learn More
(R)-(+)-Camphor, TRC
Artikelnummer. 30137089
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137089 10 g 10 Gramm
30136456 100 g 100 Gramm
30010746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC16580010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-49-3
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (+)-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1R,4R)- (9CI, ACI), (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one (ACI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1R)- (ZCI), Camphor, (1R,4R)-(+)- (8CI), (+)-(1R,4R)-Camphor, (+)-2-Bornanone, (+)-Camphor, (1R)-(+)-Camphor, (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R)-Camphor, (1R,4R)-(+)-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(+)-Camphor, (R)-Camphor, D-(+)-Camphor, D-Camphor, Alcanfor, Camphor, (+)-, d-Camphor, Dextrocamphora, Japanese camphor
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Camphor
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formelmasse 152.1201