Learn More
(R)-Clodinafop, TRC
Artikelnummer. 30355828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30355828 100 mg
30360434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC584500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114420-56-3
Summenformel C14 H11 Cl F N O4
Molekulargewicht (g/mol) 311.69
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, CGA 193469, Clodinafop
IUPAC-Name (2R)-2-[4-(5-Chlor-3-Fluoropyridin-2-yl)Oxyphenoxy]Propansäure
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clodinafop free acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1
Formelmasse 311.0361