Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, Pathclear (w/ Phenol Red)
Artikelnummer. 18401180
Change view
Click to view available options
Menge:
5 ml
2 x 5 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18401180 5 ml 5 Milliliter
18452390 2 x 5 ml 10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18401180
Marke: R&D Systems™ 343200501P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor
Functional Assay: Tube formation - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 12 to 18 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Menge 5 ml
Endotoxin-Gehalt ≤8EU/mL
Quelle Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Inhalt und Lagerung Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.