Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, Pathclear (w/ Phenol Red)
Artikelnummer. 18452390
Click to view available options
Menge:
5 ml
2 x 5 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 18452390
Marke: R&D Systems™ 343201001P
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor
Functional Assay: Tube formation assay - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Konzentration 12 to 18 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Menge 2 x 5 ml
Endotoxin-Gehalt ≤8EU/mL
Quelle Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Inhalt und Lagerung Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato