missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cultrex RGF Basement Membrane Extract, Type 2
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
2 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Tube Formation Assay - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay - BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 12 to 18 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Menge | 1 ml |
| Quelle | Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor. |
| Inhalt und Lagerung | Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur